Learn More
Iodoethane-d5, CDN
Artikelnummer. 30315313
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30315313 5 g 5 Gramm
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30315313
Marke: CDN CDND02115G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodoethane-d5
CAS 6485-58-1
Summenformel C2 2H5 I
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1 S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])I
IUPAC-Name 1,1,1,2,2-pentadeuterio-2-iodoethane
Molekulargewicht (g/mol) 161
Formelmasse 160.975 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity