Learn More
Iodoform, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10413835 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10413835
Marke: Thermo Scientific Acros 149120025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 75-47-8 | CHI3 | 393.72 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-47-8
Summenformel CHI3
Molekulargewicht (g/mol) 393.72
MDL-Nummer MFCD00001069
InChI-Schlüssel OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triiodomethane, methane, triiodo, carbon triiodide, jodoform, trijodmethane, dezinfekt v, jodoform czech, trijodmethane czech, ccris 346, unii-kxi2j76489
PubChem CID 6374
ChEBI CHEBI:37758
IUPAC-Name Iodform
SMILES C(I)(I)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodoform
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 119.0°C to 122.0°C
Farbe Gelb
Glührückstand 0.1% max.
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (24 hrs) (over silicagel)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CHI3
Menge 2.5 kg
Beilstein 01, 73
Fieser 03,165; 04,266
Merck Index 15, 5076
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.1g/L (20°C). Other solubilities: 1g/60mL cold alcohol- 1g/16mL boiling alcohol,1g/10mL chloroform- 1g/7.5mL ether,1g/80mL glycerol- 1g/3mL cs2,freely soluble in benzene and acetone
Formelmasse 393.72
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver