Learn More
Iodoform, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410264
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11410264 250 g 250 Gramm
11400264 50 g 50 Gramm
11490254 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11410264 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13664.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 75-47-8 | CHI3 | 393.732 g/mol
Iodoform is use as a disinfectant. It is an active ingredient of ear powder along with other constituents like zinc oxide and propanoic acid, which prevent infection and facilitate the removal of ear hair in dogs and cats. In analytical chemistry, it is involved in the determination of iodoform in drinking water as well as to remove heavy metals like mercury from fluids. It plays an important role in the fermentation of bio mass. It is also used in root canal therapy for infected primary teeth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iodoform wird als Desinfektionsmittel verwendet. Es ist zusammen mit anderen Bestandteilen wie Zinkoxid und Propionsäure ein aktiver Bestandteil von Ohrpulver, das Infektionen verhindert und die Entfernung von Ohrhaaren bei Hunden und Katzen erleichtert. In der analytischen Chemie ist es an der Bestimmung von Iodoform im Trinkwasser beteiligt und entfernt Schwermetalle wie Quecksilber aus Flüssigkeiten. Es spielt überdies eine wichtige Rolle bei der Fermentation von Biomasse. Es wird auch in der Wurzelkanaltherapie für infizierte Primärzähne verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ether, Essigsäure, Ethanol, Chloroform, Glycerin, Kohlenstoffdisulfid, Olivenöl, Benzol und Aceton. Schwer löslich in Petrolether.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unverträglich mit starken Basen, Alkalimetallen, starken Oxidationsmitteln und Magnesium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-47-8
Summenformel CHI3
Molekulargewicht (g/mol) 393.732
MDL-Nummer MFCD00001069
InChI-Schlüssel OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triiodomethane, methane, triiodo, carbon triiodide, jodoform, trijodmethane, dezinfekt v, jodoform czech, trijodmethane czech, ccris 346, unii-kxi2j76489
PubChem CID 6374
ChEBI CHEBI:37758
IUPAC-Name Iodform
SMILES C(I)(I)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodoform
Schmelzpunkt 118°C to 123°C
Dichte 4.008
Flammpunkt None
Geruch Unpleasant
Menge 250 g
Beilstein 1697010
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,5033
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ether,acetic acid,ethanol,chloroform,ether,glycerol,carbon disulfide,olive oil,benzene and acetone. Slightly soluble in petroleum ether.
Formelmasse 393.73
Reinheit (%) 99%