Learn More
Iodomesitylen, TRC
Artikelnummer. 30456943
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456943 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456943 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT796353100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodomesitylene
CAS 4028-63-1
Summenformel C9H11I
Menge 100 mg
Synonym Mesityl Iodide, NSC 68044, 2-Iodo-1,3,5-trimethylbenzene, 1,3,5-Trimethyl-2-iodobenzene, 1-Iodo-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-Trimethyliodobenzene, 2,4,6-Trimethylphenyl Iodide, 2-Iodomesitylene, Iodo-2,4,6-trimethylbenzene
InChI-Formel InChI=1S/C9H11I/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
SMILES Cc1cc(C)c(I)c(C)c1
IUPAC-Name 2-Iod-1,3,5-trimethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 246.09
Formelmasse 245.9905