Learn More
Jodmethan, 2 M lösl. in tert-Butylmethylether, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448155
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15448155 100 mL 100 Milliliter
15458155 500 mL 500 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15448155
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32660.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 74-88-4 | CH3I | 141.94 g/mol
Iodomethane is used to control insects, plant parasitic nematodes, soil borne pathogens and weed seeds. Iodomethane as a potential metal mobilizing agent in nature. Microhydration effects on the intermediates of the S(N)2 reaction of iodide anion with methyl iodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Jodmethan wird zur Bekämpfung von Insekten, pflanzenparasitären Nematoden, bodengestützten Pathogenen und Unkrautsamen verwendet. Jodmethan als potentieller metallbewegender Wirkstoff in der Natur. Mikrohydratationseffekte auf die Zwischenprodukte der S(N)2-Reaktion von Iodidanion mit Methyliodid.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Fern von starken Oxidationsmitteln, Wärme, Licht und Basen aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74-88-4
Summenformel CH3I
Molekulargewicht (g/mol) 141.94
MDL-Nummer MFCD00001073
InChI-Schlüssel INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek
PubChem CID 6328
ChEBI CHEBI:39282
IUPAC-Name Iodmethan
SMILES CI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodomethane
Dichte 0.933
Siedepunkt 41°C to 43°C
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1992
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 141.94
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2 M lösl. in tert-Butylmethylether