Learn More
Jodmethan, 2-M-Lösung in tert-Butylether, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10473112 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Unit Size:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10473112 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
10515773 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10473112 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 378411000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.25 €
    84.30 € / 100 Milliliter
    Sparen 5.95 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 74-88-4 | CH3I | 141.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Iodomethane
Namenshinweis 2M Solution in tert-Butyl Ether
CAS 74-88-4, 64-19-7
Dichte 0.9330g/mL
Siedepunkt 41.0°C to 43.0°C
Flammpunkt −18°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel CH3I
MDL-Nummer MFCD00001073
Menge 100 mL
Merck Index 15, 6159
Relative Dichte 0.933
Synonym mercury 2+ ion acetic acid
InChI-Schlüssel BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
IUPAC-Name Quecksilber(2+);diacetat
Molekulargewicht (g/mol) 141.94
PubChem CID 15337
ChEBI CHEBI:33211
Formelmasse 141.94