Learn More
Jodmethan, 2-M-Lösung in tert-Butylether, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10515773 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10515773 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
10473112 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10515773 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 378418000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.00 €
    379.00 € / 800 Milliliter
    Sparen 12.00 €
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 74-88-4 | CH3I | 141.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iodomethane
Namenshinweis 2M Solution in tert-Butyl Ether
CAS 74-88-4, 1634-04-4
Dichte 0.9330g/mL
Siedepunkt 41.0°C to 43.0°C
Flammpunkt −18°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel CH3I
MDL-Nummer MFCD00001073
Menge 800 mL
Merck Index 15, 6159
Relative Dichte 0.933
Synonym methyl iodide, monoiodomethane, methane, iodo, methyljodid, jod-methan, methyliodide, methyljodide, iodometano, joodmethaan, metylu jodek
InChI-Schlüssel INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CI
IUPAC-Name Iodmethan
Molekulargewicht (g/mol) 141.94
PubChem CID 6328
ChEBI CHEBI:39282
Formelmasse 141.94