Learn More
Thermo Scientific Chemicals Iohexol
Artikelnummer. 17241262 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17241262 100 g 100 Gramm
17231262 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17241262 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 466651000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    370.00 €
    309.65 € / 100 Gramm
    Sparen 60.35 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 66108-95-0 | C19H26I3N3O9, C19H26I3N3O9 | 821.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66108-95-0
Summenformel C19H26I3N3O9
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iohexol
Menge 100 g
Löslichkeit Löslichkeit aq. soln.: Löslich.
Schmelzpunkt 180,0 °C
Formelmasse 821,13