Learn More
Thermo Scientific Chemicals Iohexol
Artikelnummer. p-7214768 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 17231262
Marke: Thermo Scientific Chemicals 466650250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 66108-95-0 | C19H26I3N3O9, C19H26I3N3O9 | 821.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66108-95-0
Summenformel C19H26I3N3O9
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iohexol
Menge 25 g
Löslichkeit Löslichkeit aq. soln.: Löslich.
Schmelzpunkt 180,0 °C
Formelmasse 821,13
InChI-Schlüssel NTHXOOBQLCIOLC-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(=O)N(CC(O)CO)C1=C(I)C(C(=O)NCC(O)CO)=C(I)C(C(=O)NCC(O)CO)=C1I
IUPAC-Name N1,N3-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[N-(2,3-dihydroxypropyl)acetamido]-2,4,6-triiodobenzene-1,3-dicarboxamide
Molekulargewicht (g/mol) 821.14