Learn More
SI Analytics™ IoLine pH-Kombinationselektrode mit Pt-Diaphragma
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC und Bananenstecker, Banana Plug
DIN und Bananenstecker, Banana Plug
Steckkopf
Modell:
Iil-PH-A120-Bnc
Il-Micro-PHt-Abnc-N
Il-PHt-A120-Din-N
Il-PHt-A120Mf-Dinn
Il-PHt-A120Mfbnc-N
Il-PHt-H120Mf-Dinn
Material:
A-Glas
Glas
H-Glas
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Jeder ID-Sensor verfügt über eine eindeutige Identifikation
- Höchste Zuverlässigkeit
- Der Datenaustausch zwischen Sensor und Gerät erfolgt vollautomatisch
- Mithilfe der Erkennung können mehrere ID-Sensoren mit einem Gerät und ein ID-Sensor kann mit mehreren Geräten verwendet werden, ohne dass eine erneute Kalibrierung erforderlich ist
- Präzise und zuverlässige Messungen mit Sensor-spezifischen Daten – vorzügliche GLP
- Automatische und vollständige Dokumentation von Kalibrierungen und Messungen einschließlich der verwendeten Elektrode (Modell und Seriennummer) mit Datum, Uhrzeit und Messwerten
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | BNC und Bananenstecker, Banana Plug |
| Material | A-Glas |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Typ | pH-Kombinationselektrode |
| Internes Bezugssystem | Jod/Jodid |
| Membran | Kugel |
| Modell | Il-PHt-A120Mfbnc-N |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |