Learn More
Calcium-Einzelelement-Ionenstandard - Cation, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10284462 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10284462 125 ml 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10284462 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. CSCA22Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.79 €
    77.82 € / 125 Milliliter
    Sparen 16.97 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Ca1000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium-Kation-Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Analysenzertifikat Mit Analysezertifikat.
CAS Min. % 0.1, 0.2, 99.7
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben.
CAS Max. % 0.1, 0.2, 99.7
Summenformel Ca
MDL-Nummer MFCD00010897 MFCD00085314
Verfahren Ionenchromatographie
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungstyp Standardlösung
InChI-Schlüssel OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
SMILES [Ca]
IUPAC-Name Calcium
Solvent or Matrix Salpetersäure
Molekulargewicht (g/mol) 40.08
PubChem CID 5460341
Menge 125 ml
ChEBI CHEBI:29320
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch