missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ionenchromatographie-Cyanidreferenzstandard, 2O/2 % KOH, 1000 ug/ml:KCN, SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. 11933793 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 mL
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Packungsgröße:
100 Stück
125 Milliliter
500 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11933793

Marke: SPEX Certiprep RSCN92Y

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beinhaltet

NIST-konformes rückführbares Analysezertifikat gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Richtlinie 34, Sicherheitsdatenblatt

Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial

Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte

AnalytKonzentration
CN-1000 μg/ml

Zertifizierungen

Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA-konform

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Cyanide Standard (Simple)
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Analysenzertifikat Mit Analysezertifikat.
CAS Min. % 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
CAS Max. % 0.1, 2.0, 97.9
CAS 7732-18-5
Verfahren Ion Chromatography
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungstyp Standard Solution
Typ Certified Reference Material
Solvent or Matrix Potassium Hydroxide
Menge 125 ml
Concentration or Composition (by Analyte or Components) For Use In    Matrix    Contents    Cat. No.
EPA Methods 335.2 and 335.3; ASTM Method D2036-19; and Standard Method 4500-CNF.    CN in H2O    1000μg/mL:KCN    RSCN9-2X, -2Y
EPA Method 335.1    CN in H2O    1000μg/mL:K3Fe(CN)6    RSCN9C-2X
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Produkt nur für den Laborgebrauch

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt