Learn More
Ionenchromatographie (IC) Mehrelement-Anionenstandard in Wasser (3 Elemente), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16490744 Alle ansehen Reagecon Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16490744 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16490744 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. ICA3MIX3A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00 €
    163.39 € / 100 Milliliter
    Sparen 13.61 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gravimetrisch aus hochreinen Salzen hergestellt
  • ISO/IEC 17025 für:
    • Prüfung von ICP/ICP-MS-Standards mit ICP-MS
    • Kalibrierung von Laborwaagen
    • Temperaturkalibrierung von –90 bis 650 °C
    • Dichtemessung mit Biegeschwinger und Pyknometrieverfahren nach Bingham
    • Bestimmte komplexometrische Titrationen
  • Alle volumetrischen titrimetrischen und gravimetrischen Funktionen, die unter einem hochregulierten Temperaturregime ausgeführt werden
  • Hergestellt in einer streng kontrollierten Reinraumumgebung mit ultrareinem Wasser, dreifach destillierten Säuren und dreifach ausgelaugten, vorgereinigten Flaschen
  • Alle Messunsicherheiten wurden nach Eurachem/CITAC-Richtlinien berechnet und mit 95 % Konfidenzniveau dokumentiert.
Spezifikation
Verpackung HDPE dreifach ausgelaugt
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 10 μg/mL each of fluoride, sulphate and chloride
Physikalische Form Flüssig
Verfahren Ionenchromatographie, Anionenmessung
Zertifizierung/Konformität GHS/OSHA, REACH
Typ Mehrelementiger Anionenstandard
Element Fluorid, Sulfat, Chlorid
Solvent or Matrix Wasser
Menge 100 ml