Learn More
Ionenchromatographie (IC) Mehrelement-Anionenstandard in Wasser (5 Elemente), Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte
Beschreibung
- Geprüft nach ISO 17025-Akkreditierung zur Kalibrierung von Laborwaagen
- ISO/IEC 17025 für:
- Temperaturkalibrierung von -90 bis 650 °C.
- Dichtemessung mit Biegeschwinger und Pyknometrieverfahren nach Bingham
- Bestimmte komplexometrische Titrationen
- Alle volumetrischen titrimetrischen und gravimetrischen Funktionen, die unter einem hochregulierten Temperaturregime ausgeführt werden
- Hergestellt in einer streng kontrollierten Reinraumumgebung mit ultrareinem Wasser, dreifach destillierten Säuren und dreifach ausgelaugten, vorgereinigten Flaschen
- Alle Messunsicherheiten wurden nach Eurachem/CITAC-Richtlinien berechnet und mit 95 % Konfidenzniveau dokumentiert
Specifications
Specifications
| Verpackung | HDPE dreifach ausgelaugt |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 100 μg/mL each of fluoride and chloride, 200 μg/mL each of nitrate, phosphate and sulphate |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Verfahren | Ionenchromatographie, Anionenmessung |
| Zertifizierung/Konformität | GHS/OSHA, REACH |
| Typ | Ionenchromatographiestandards |
| Element | Fluorid, Chlorid, Nitrat, Phosphat, Sulfat |
| Solvent or Matrix | Wasser |
| Menge | 100 ml |