Learn More
Standard zur Instrumentenüberprüfung 4 für Ionenchromatographie, SPEX CertriPrep™
Artikelnummer. 11440209 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11440209 125 ml 125 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 11440209
Marke: SPEX Certiprep ICMIX4100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
K+100μg/ml
NH4+100μg/ml
Na+50μg/ml
Li+10 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Standard für Geräteprüfung 4
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7697-37-2
Analysenzertifikat Mit Analysezertifikat
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Summenformel HNO3
MDL-Nummer MFCD00011349
Verfahren Ion Chromatography
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungstyp Standard Solution
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
SMILES O[N+]([O-])=O
IUPAC-Name Salpetersäure
Solvent or Matrix 0.5 % HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
Menge 125 ml
ChEBI CHEBI:48107
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Komponenten in 0.5 % HNO3:
K+    •100μg/ml
Li+    •10μg/ml
Na+    •50μg/ml
NH4+    •100 μg/ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch