Learn More
Magnesium-Standard-Ionenstandard mit einem Element - Cation, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep ProdukteBeschreibung
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
| Analyt | Konzentration |
|---|---|
| Mg | 1000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Magnesium-Kation-Standard |
| Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
| CAS | 7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| Analysenzertifikat | Mit Analysezertifikat |
| CAS Min. % | 0.1, 0.2, 99.7 |
| Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden mit gefundenen Werten für ICP und ICP-MS-Standards gescannt. Der gefundene Wert der Spuren metallischer Verunreinigungen wird im Analysezertifikat angegeben. |
| CAS Max. % | 0.1, 0.2, 99.7 |
| Summenformel | Mg |
| MDL-Nummer | MFCD00085308 |
| Verfahren | Ionenchromatographie |
| Mehr anzeigen |
Produkt nur für den Laborgebrauch