Learn More
Sulfat-Standard für Ionenchromatographie, SPEX CertiPrep™
Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Packungsgröße:
125 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
| Analyt | Konzentration |
|---|---|
| SO4-S | 1000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sulfat-Sulfurstandard |
| Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
| CAS Min. % | 0.1, 99.9 |
| Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
| CAS Max. % | 0.1, 99.9 |
| CAS | 7732-18-5 |
| Verfahren | Ion Chromatography |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
| Lösungstyp | Standard Solution |
| Typ | Certified Reference Material |
| Mehr anzeigen |
Produkt nur für den Laborgebrauch