Learn More
Sulfat-Standard für Ionenchromatographie, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10335742 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Packungsgröße:
100 Stück
125 Milliliter
50 Gramm
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10335742 125 ml Dreifach gelaugte LDPE-Flasche 125 Milliliter
11919432 125 ml Dreifach gelaugte LDPE-Flasche 100 Stück
10040442 500 ml Dreifach gelaugte LDPE-Flasche 500 Milliliter
11480289 500 ml Dreifach gelaugte LDPE-Flasche 50 Gramm
4 options
Artikelnummer. 10335742
Marke: SPEX Certiprep ASSO492Y
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
SO421000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfatstandard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Analysenzertifikat Mit Analysezertifikat.
CAS Min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
CAS Max. % 0.1, 99.9
Verfahren Ion Chromatography
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Lösungstyp Standard Solution
Typ Certified Reference Material
Solvent or Matrix Water
Menge 125 ml
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000 μg/ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch