Learn More
Stuart™ Ionenaustausch-Kartuschen
Artikelnummer. 16180921
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
55 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
16180921 55 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16180921 Lieferant Stuart™ Lieferanten-Nr. 8024493
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Stuart™ Ionenaustauschkartuschen für Aquatron™ Wasserdestillationsgeräte
Aquatron™ Wasserdestillationsgeräte verwenden Einweg-Ionenaustauschkartuschen zur Wasseraufbereitung
  • Die Kartuschen wechseln die Farbe langsam von grün zu blau, wenn sie erschöpft sind, um den Zustand des Harzes anzuzeigen
  • Spezifikation
    Zur Verwendung mit (Geräte) Aquatron Wasserdestillationsgeräte
    Typ Patrone, Ionenaustausch
    Kapazität (metrisch) 55 l