Learn More
TaqMan™ Ion Torrent™ Ion Library TaqMan™ Quantitation Kit
Artikelnummer. 15501474
Click to view available options
Menge:
2 Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15501474
Marke: TaqMan™ Ion Torrent™ 4468802
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Eine anwenderfreundliche, flexible Lösung für die genaue Quantifizierung von Bibliothekseingaben beim Ion Torrent Halbleitersequenzierungs-Arbeitsablauf
  • Genauigkeit: Der TaqMan™ Assay bietet Spezifität und Genauigkeit bei der Erkennung von ordnungsgemäß angepassten, amplifizierbaren Templates gegenüber Quantifizierungsmethoden ohne Sonde.
  • Empfindlichkeit: Das Protokoll unterstützt die Quantifizierung von femtomolaren Mengen von Fragment-Bibliotheken.
  • Anwenderfreundlichkeit: Der validierte, einsatzbereite qPCR-Standard erfordert lediglich eine simple serielle Verdünnung zur Bestimmung der optimalen Konzentration der Bibliothek für die Vorbereitung von Template-basierten Beads.
  • Vielseitigkeit: Das äußerst zuverlässige qPCR-Gemisch zeichnet sich durch eine Bandbreite an Zyklusbedingungen und Reaktionsvolumen aus und kombiniert hochempfindliche Detektion mit einem breiten Quantifizierungsbereich.
  • qPCR-basierte Methoden erfordern weniger Material für die Quantifizierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierungsart Sequenzierung – Bibliotheken-Quantifizierung
Inhalt und Lagerung Komponenten bei -20 °C lagern
Format Kit
Anregung Sichtbar
Emission Sichtbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Ion PGM™ System und Ion S5 Plus
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung
Anzahl Reaktionen 250
Produktlinie Ion Torrent
Produkttyp Quantifizierungskit
Menge 2 Röhrchen
Probenvolumen 2,5 ml
Versandbedingung Nasseis
Arbeitsablaufschritt Bibliotheken-Quantifizierung