Learn More
Ionomycin, Calciumsalz, >98 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11423272 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11423272 5 mg 5 Milligramm
11413272 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423272 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215507005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    957.00 €
    911.40 € / 5 Milligramm
    Sparen 45.60 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56092-82-1 | Formula: C41H70CaO9 | Weight: 747.08 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 56092-82-1
Molekulargewicht (g/mol) 747.08
MDL-Nummer MFCD00083634
InChI-Schlüssel RULWQOBWZOQCOY-SQNLDGQHSA-M
PubChem CID 71311740
IUPAC-Name Calcium;(4R,6S,8S,10E,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-19,21-Dihydroxy-22-[(2S,5S)-5-[(2R,5S)-5-[(1R)-1-Hydroxyethyl]-5-Methyloxolan-2-yl]-5-Methyloxolan-2-yl]-4,6,8,12,14,18,20-Heptamethyl-11-Oxido-9-Oxodocosa-10,16-Dienoat
SMILES [Ca++].C[C@H](CCC([O-])=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)[CH-]C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@](C)(O1)[C@H]1CC[C@](C)(O1)[C@@H](C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ionomycin, Calciumsalz
Typ Ionomycin-Calciumsalz
Namenshinweis Für die HPLC-Analyse
Physikalische Form Kristallpulver
Farbe Weiß
Menge 5 mg
Prozentgehaltsbereich 1
Summenformel C41H70CaO9
Formelmasse 747.1
Reinheit (%) > 98 %
Güte Not Available
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ionomycin Calcium Salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ionomycin Calcium Salt