Learn More
Ionomycin, Calciumsalz, 100 %, > 98 %, für HPLC-Analysen, MP Biomedicals™
Artikelnummer. p-4405083 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. 11413272
Marke: MP Biomedicals 0215507001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 56092-82-1
Summenformel C41H70CaO9
Molekulargewicht (g/mol) 747.08
MDL-Nummer MFCD00083634
InChI-Schlüssel RULWQOBWZOQCOY-SQNLDGQHSA-M
PubChem CID 71311740
IUPAC-Name Calcium;(4R,6S,8S,10E,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-19,21-Dihydroxy-22-[(2S,5S)-5-[(2R,5S)-5-[(1R)-1-Hydroxyethyl]-5-Methyloxolan-2-yl]-5-Methyloxolan-2-yl]-4,6,8,12,14,18,20-Heptamethyl-11-Oxido-9-Oxodocosa-10,16-Dienoat
SMILES [Ca++].C[C@H](CCC([O-])=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)[CH-]C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@](C)(O1)[C@H]1CC[C@](C)(O1)[C@@H](C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ionomycin, Calciumsalz
Typ Ionomycin, Calciumsalz
Namenshinweis Für die HPLC-Analyse
Physikalische Form Kristallpulver
Farbe Weiß
Menge 1 mg
Prozentgehaltsbereich 1
Formelmasse 747.1
Reinheit (%) > 98 %
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ionomycin Calcium Salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ionomycin Calcium Salt