Learn More
R&D Systems™ Ionomycin calcium salt
Artikelnummer. 30001281
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30001281 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30001281 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 1704/1
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Calcium ionophore
Ionomycin calcium salt is a calcium ionophore; more specific than A23187 .
Free Acid also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ionomycin calcium salt
CAS 56092-82-1
Menge 1 mg
Produktlinie Tocris
Summenformel C41H70CaO9
Formelmasse 747.08
Produkttyp Ionomycin Calcium Salt
Reinheit >98%
Molekulargewicht 747.08