Learn More
Ionomycin (Calciumsalz), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10429883
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Verpackung:
Poly-Mikroröhrchen
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 10429883
Marke: Fisher BioReagents BP25271
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ionomycin (Calcium Salt)
  •  Geeignet für die Verwendung in elektrophoretischen Trennungen, insbesondere in der Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE)
  • Dieses Produkt ist eine 40 % (w/v) Lösung aus hochwertigem Acrylamid
  • Frei von DNase, RNase und Protease
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56092-82-1
Summenformel C41H70CaO9
Molekulargewicht (g/mol) 747.08
MDL-Nummer MFCD00083634
InChI-Schlüssel RULWQOBWZOQCOY-SQNLDGQHSA-M
PubChem CID 71311740
IUPAC-Name Calcium;(4R,6S,8S,10E,12R,14R,16E,18R,19R,20S,21S)-19,21-Dihydroxy-22-[(2S,5S)-5-[(2R,5S)-5-[(1R)-1-Hydroxyethyl]-5-Methyloxolan-2-yl]-5-Methyloxolan-2-yl]-4,6,8,12,14,18,20-Heptamethyl-11-Oxido-9-Oxodocosa-10,16-Dienoat
SMILES [Ca++].C[C@H](CCC([O-])=O)C[C@H](C)C[C@H](C)C(=O)[CH-]C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@](C)(O1)[C@H]1CC[C@](C)(O1)[C@@H](C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ionomycin, Calcium Salt
Typ Ionomycin Calcium Salt
Namenshinweis From Streptomyces conglobatus
Physikalische Form Fest
Schmelzpunkt 205°C to 206°C
Verpackung Poly-Mikroröhrchen
Farbe Weiß
Menge 1 mg
Prozentgehaltsbereich ≥98.0 %
Formelmasse 747.1
Reinheit (%) 98.0% min. (by NP TLC), 99.0% min. (by RP HPLC)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ionomycin, Calcium Salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.