Learn More
β-Ionon, 96 %, synthetisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-148963 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10450341 5 g Glasflasche 5 Gramm
10742771 100 g Glasflasche 100 Gramm
10319070 500 g Glasflasche 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10450341
Marke: Thermo Scientific Acros 297130050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14901-07-6 | C13H20O | 192.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14901-07-6
Summenformel C13H20O
Molekulargewicht (g/mol) 192.30
MDL-Nummer MFCD00001549
InChI-Schlüssel PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Synonym beta-ionone, trans-beta-ionone, e-beta-ionone, 4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, .beta.-ionone, 3e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, 4-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl-3-buten-2-one, unii-a7nrr1hlh6, e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, beta-e-ionone
PubChem CID 638014
ChEBI CHEBI:32325
IUPAC-Name (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohexen-1-yl)but-3-en-2-on
SMILES CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Ionone
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 0.9440g/mL
Siedepunkt 237.0°C to 239.0°C
Flammpunkt 122°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5190 to 1.5215
Menge 5 g
Beilstein 07, 167
Merck Index 10, 4914
Relative Dichte 0.944
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: solutle in 2 to 3 parts of 70% alcohol, ether,, chloroform and benzene, miscible with absolute alcohol
Formelmasse 192.3
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit