Learn More
Thermo Scientific IOPQ-Paket - CryoExtra
Artikelnummer. 30503411
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
IQ/OQ-Service
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
30503411 IQ/OQ-Service 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30503411 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. IOPQPCKE89003811
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Installations- und Betriebsqualifizierung mit Temperaturkartierung und Konformitätsdokumentation für CryoExtra Systeme.
  • Prüft, ob die Geräte die erforderlichen Spezifikationen erfüllen und ordnungsgemäß funktionieren.
  • Beinhaltet wichtige Tests wie Tür-offen-Alarm und Temperaturüberwachung
  • Die Temperaturkartierung umfasst Simulationen zur Wiederherstellung nach einem Türöffnungsvorgang und zum Umgang mit Stromausfällen.
  • Durchgeführt von einem qualifizierten Ingenieur unter Verwendung kalibrierter Datenlogger.
  • Detaillierte Berichte zur Validierung und Einhaltung der Vorschriften wurden bereitgestellt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific Flüssigstickstoff-Lageranlagen
Produkttyp IQ/OQ-Service