Learn More
IOX 2, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | IOX2 |
| CAS | 931398-72-0 |
| Summenformel | C19H16N2O5 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Glycine, N-[[1,2-dihydro-4-hydroxy-2-oxo-1-(phenylmethyl)-3-quinolinyl]carbonyl]- (ACI), N-[[1,2-Dihydro-4-hydroxy-2-oxo-1-(phenylmethyl)-3-quinolinyl]carbonyl]glycine (ACI), [(1-Benzyl-4-hydroxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinoline-3-carbonyl)-amino]-acetic acid, IOX 2, N-[[4-Hydroxy-2-oxo-1-(phenylmethyl)-1,2-dihydro-3-quinolinyl]carbonyl]glycine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H16N2O5/c22-15(23)10-20-18(25)16-17(24)13-8-4-5-9-14(13)21(19(16)26)11-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,24H,10-11H2,(H,20,25)(H,22,23) |
| SMILES | OC(C1=CC=CC=C1N2CC3=CC=CC=C3)=C(C(NCC(O)=O)=O)C2=O |
| IUPAC-Name | N-[[1,2-Dihydro-4-hydroxy-2-oxo-1-(phenylmethyl)-3-chinolinyl]carbonyl]-glycin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 352.3 |