missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IOX1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16417807
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16417807 5 mg 5 Milligramm
16491317 50 mg -
16425088 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16417807 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12304

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress IOX1, 5-Carboxy-8-hydroxyquinoline, is a potent broad‐spectrum inhibitor of 2OG oxygenases, including the JmjC demethylases. IOX1 inhibits KDM4C, KDM4E, KDM2A, KDM3A and KDM6B with IC50 values of 0.6 μM, 2.3 μM, 1.8 μM, 0.1 μM and 1.4 μM, respectively. IOX1 also inhibits ALKBH5.

IOX1, 5-Carboxy-8-hydroxyquinoline, is a potent broad‐spectrum inhibitor of 2OG oxygenases, including the JmjC demethylases. IOX1 inhibits KDM4C, KDM4E, KDM2A, KDM3A and KDM6B with IC50 values of 0.6 μM, 2.3 μM, 1.8 μM, 0.1 μM and 1.4 μM, respectively. IOX1 also inhibits ALKBH5.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material IOX1
CAS 5852-78-8
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H7NO3
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 13.33 mg/mL (70.47 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=C2C=CC=NC2=C(O)C=C1)O
Molekulargewicht (g/mol) 189.17
Formelmasse 189.17
Reinheit (%) 98.38%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.