Learn More
IP 336, Schwefelgehalt E in Schweröl (75 cSt): S @ 0, 300, 500, 700, 1000, 3000, 5000 μg/g, VHG™
Artikelnummer. 17953166
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
7 x 100 mL
Packungsgröße:
700 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17953166 7 x 100 mL 700 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17953166 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGKTSMIN336E7
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
IP 336, Schwefelgehalt E in Schweröl (75 cSt): S @ 0, 300, 500, 700, 1000, 3000, 5000 μg/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfur
CAS 7704-34-9
Verfahren XRF/UVF
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulfur
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/S
SMILES [S]
IUPAC-Name Schwefel
Solvent or Matrix 75 cSt Oil
Molekulargewicht (g/mol) 32.065
Menge 7 x 100 mL
Formelmasse 31.972 g/mol