Learn More
IP6K1 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18383632 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18383632 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18383632
Marke: Novus Biologicals NBP300228B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
IP6K1 Polyclonal specifically detects IP6K1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IP6K1
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Biotin
Verdünnung Western Blot, ELISA
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias ATP:1D-myo-inositol-hexakisphosphate phosphotransferase, EC 2.7.4.21, inositol hexakisphosphate kinase 1, Inositol hexaphosphate kinase 1KIAA0263IHPK1PiUS, InsP6 kinase 1, MGC9925, Pi uptake stimulator
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant IP6K1 (Q92551-1; Met1-Gln441).
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience, Neurotransmission, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9807
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG