missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IP6K1 Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18448549 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18448549 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18448549

Marke: Novus Biologicals NBP300228JF549

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

IP6K1 Polyclonal antibody specifically detects IP6K1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IP6K1
Anwendungen Western Blot, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Janelia Fluor 549
Verdünnung Western Blot, ELISA
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias ATP:1D-myo-inositol-hexakisphosphate phosphotransferase, EC 2.7.4.21, inositol hexakisphosphate kinase 1, Inositol hexaphosphate kinase 1KIAA0263IHPK1PiUS, InsP6 kinase 1, MGC9925, Pi uptake stimulator
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human IP6K1 (Uniprot#: Q92551-1; Met1-Gln441)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience, Neurotransmission, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9807
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.