missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IP6K1 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30229432 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30229432 100 μL 100 Mikroliter
30231525 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30229432

Marke: Novus Biologicals NBP336710100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

IP6K1 Polyclonal antibody specifically detects IP6K1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IP6K1
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias ATP:1D-myo-inositol-hexakisphosphate phosphotransferase, EC 2.7.4.21, inositol hexakisphosphate kinase 1, Inositol hexaphosphate kinase 1KIAA0263IHPK1PiUS, InsP6 kinase 1, MGC9925, Pi uptake stimulator
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-220 of human IP6K1 (NP_695005.1).,, Sequence:, MCVCQTMEVGQYGKNASRAGDRGVLLEPFIHQVGGHSSMMRYDDHTVCKPLISREQRFYESLPPEMKEFTPEYKGVVSVCFEGDSDGYINLVAYPYVESETVEQDDTTEREQPRRKHSRRSLHRSGSGSDHKEEKASLSLETSESSQEAKSPKVELHSHSEVPFQMLDGNSGLSSEKISHNPWSLRCHKQQLSRMRSESKDRKLYKFLLLENVVHHFKYP
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience, Neurotransmission, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9807
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.