missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
IP6K1 Polyclonal antibody specifically detects IP6K1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IP6K1 |
| Anwendungen | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gen-Alias | ATP:1D-myo-inositol-hexakisphosphate phosphotransferase, EC 2.7.4.21, inositol hexakisphosphate kinase 1, Inositol hexaphosphate kinase 1KIAA0263IHPK1PiUS, InsP6 kinase 1, MGC9925, Pi uptake stimulator |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-220 of human IP6K1 (NP_695005.1).,, Sequence:, MCVCQTMEVGQYGKNASRAGDRGVLLEPFIHQVGGHSSMMRYDDHTVCKPLISREQRFYESLPPEMKEFTPEYKGVVSVCFEGDSDGYINLVAYPYVESETVEQDDTTEREQPRRKHSRRSLHRSGSGSDHKEEKASLSLETSESSQEAKSPKVELHSHSEVPFQMLDGNSGLSSEKISHNPWSLRCHKQQLSRMRSESKDRKLYKFLLLENVVHHFKYP |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?