Learn More
Invitrogen™ IP6K1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3L6N2)
Artikelnummer. p-200111498
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30282979 20 μL 20 Mikroliter
30284569 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30282979
Marke: Invitrogen™ MA558035
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Immunogen sequence: MCVCQTMEVG QYGKNASRAG DRGVLLEPFI HQVGGHSSMM RYDDHTVCKP LISREQRFYE SLPPEMKEFT PEYKGVVSVC FEGDSDGYIN LVAYPYVESE TVEQDDTTER EQPRRKHSRR SLHRSGSGSD HKEEKASLSL ETSESSQEAK SPKVELHSHS EVPFQMLDGN SGLSSEKISH NPWSLRCHKQ QLSRMRSESK DRKLYKFLLL ENVVHHFKYP.
This gene encodes a member of the inositol phosphokinase family. The encoded protein may be responsible for the conversion of inositol hexakisphosphate (InsP6) to diphosphoinositol pentakisphosphate (InsP7/PP-InsP5). It may also convert 1,3,4,5,6-pentakisphosphate (InsP5) to PP-InsP4. Alternatively spliced transcript variants have been described.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IP6K1
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 3L6N2
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
Gen IP6K1
Gen-Zugriffsnummer Q6PD10, Q92551, Q9ESM0
Gen-Alias 1200016D08Rik; ATP:1D-myo-inositol-hexakisphosphate phosphotransferase; AU022776; IHPK1; inositol hexakisphosphate kinase 1; inositol hexakisphosphate kinase 6; inositol hexaphosphate kinase 1; InsP6; InsP6 kinase 1; InsP6k1; IP6K1; Itpk6; KIAA0263; Pi uptake stimulator; PiUS
Gensymbole IP6K1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-220 of human IP6K1 (NP_695005.1).
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 27399, 50560, 9807
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG