missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ IPA 3

Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
missing translation for 'unitSize'
10 Milligramm
50 Milligramm
Descrizione
IPA 3 is a group I p21-activated kinase (PAK) inhibitor (IC50 = 2.5 μM at PAK1). Targets the autoregulatory mechanism and promotes the inactive conformation of PAKs. Inhibits PAK1-mediated signaling in vivo; potential anti-tumor agent.
Negative Control also available.
Specifica
Specifica
| Menge | 10 mg |
| Produkttyp | IPA 3 |
| Reinheit | >96% |
| Molekulargewicht | 350.45 |
| Hemmstoffe | IPA 3 |
Nur für Forschungszwecke
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto