Learn More
AGMA IPA 70% in WFI Desinfektionsmittel
Artikelnummer. 30066758
Ansicht ändern
Click to view available options
Behältertyp:
Flasche mit Verschluss
Zerstäuberpistole
Menge:
20 x 500 ml
4 x 5 l
15 x 1 l
Packungsgröße:
15 Stück
20 Stück
4 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Behältertyp Menge Packungsgröße
30066758 Zerstäuberpistole 15 x 1 l 15 Stück
30066759 Zerstäuberpistole 20 x 500 ml 20 Stück
30066754 Flasche mit Verschluss 4 x 5 l 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30066758 Lieferant AGMA Lieferanten-Nr. 1215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.00 €
    204.60 € / 15 Stück
    Sparen 20.40 €
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Halten Sie Ihre Reinraumumgebung sauber und geschützt mit unseren μ0,2 m gefilterten 70%igen IPA in WFI Desinfektionssprays und -tüchern.
Die 0,2 μm gefiltertes IPA 70% in WFI-Qualitätswasser eignet sich hervorragend als bewährtes Industriestandard-Biozid in Reinräumen der pharmazeutischen Industrie und von Krankenhäusern.
Sprühdosen werden häufig in Reinräumen eingesetzt und stellen in Kombination mit Trockentüchern eine kostengünstige Methode zur routinemäßigen Desinfektion dar. Entwickelt für die einfache Handhabung durch Anwender, die eine kompakte Größe der Sprühpistole bevorzugen.
Alle Produkte sind vollständig rückverfolgbar, verfügen über entsprechende Zertifizierungen und sind ungeöffnet 2 Jahre haltbar.
Ideal für die tägliche Desinfektion verschiedenster Oberflächen, darunter Arbeitsflächen, Instrumente, behandschuhte Hände und übertragene Gegenstände.
  • Die Wirksamkeit wurde unabhängig bestätigt.
  • 0,2 μm gefiltert und mit Wasser in WFI-Qualität gemischt - hochreines Wasser
  • Ergonomischer Auslöser mit effektivem Rückstellmechanismus
  • Hergestellt in einem Reinraum der Klasse D
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit mit unterstützender Analyse
  • 2 Jahre Haltbarkeit
  • Auch erhältlich als 500-ml- und 1-l-Sprühflasche, in 5-l-Gebinden und als Feuchttuch.
  • EN14476, EN1276, EN1650 und EN13697
Spezifikation
Produkttyp Isopropylalkohol
Form Flüssigkeitsspray
Scent Geruchlos
Sterilität Unsteril
Aussehen Farblos
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Material 70 % (v/v) Isopropanol in WFI
Behältertyp Zerstäuberpistole
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Gefiltert Gefiltert
Entzündbar Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinräume und/oder kontrollierte Umgebungen unterliegen Ihren Strategien zur Kontaminationskontrolle.
Menge 15 x 1 l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • IPA 70% in WFI 15
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch immer das Etikett und die Produktinformationen lesen.