Learn More
Chemsplash IPA-Oberflächen-Isopropanol-Desinfektionstuch
Beschreibung
Feuchttücher mit 70 % Isopropanol
- 22 g/m² starkes Polypropylengewebe
- Wirksam gegen Oberflächendesinfektion
- Antibakteriell, antiviral und wirksam gegen Coronavirus
- 200 Tücher pro Dose
- Tuchgröße: 20 x 20 cm
Beschreibung: Diese Desinfektionstücher mit 70% Isopropanol werden in einem Spenderbehälter mit 200 Tüchern geliefert. Jedes Tuch misst 20 x 20 cm und ist für eine effektive Oberflächendesinfektion konzipiert. Die Tücher sind wirksam gegen Bakterien und Viren und besonders effektiv gegen das Coronavirus. Sie bieten eine schnelle und bequeme Reinigungslösung.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Antibakterielles Tuch |
| Länge (angloamerikanisch) | 20 cm |
| Länge (metrisch) | 20 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 20 cm |
| Breite (metrisch) | 20 cm |
| Material | Polypropylen |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Abmessungen (L x B) | 20 x 20 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Oberflächenreinigung |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- X12 Chemsplash IPA Surface Wipe White One Size Tub of 200
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol