Learn More
Ismatec™ IPC digitale Peristaltikpumpe für herkömmliche Geschwindigkeiten, mit Click-'N-Go-Kartuschen
Artikelnummer. 11927845
Click to view available options
Kanäle:
8
16
Elektrische Anforderungen:
115 VAC, 50 Hz
230 V AC 50/60 Hz
Spannung:
115 VAC
230 VAC
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11927845
Marke: Ismatec™ ISM933C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Glatte, präzise, anwenderfreundliche Mehrkanalpumpe mit variabler Drehzahl.
  • Planetenantrieb für weniger Pulsation und längere Schlauchlebensdauer
  • Gleichmäßige Rotation und präziser Flüssigkeitsfluss durch acht SS-Rotoren
  • Einfache Wiederholbarkeit dank vierstelliger LED
  • Reproduzierbare Ergebnisse—dank anwenderfreundlichen automatischen Verschlusskartuschen
  • Steuerung über Tastatur, Computer oder Fernbedienung
Spezifikation
Genauigkeit Besser als ±1 %
Kanäle 16
Regelungsart Digitale variable Drehzahl
Flussrate 0,002 bis 44 ml/min
Motor Speed 0,4 bis 45 U/min
Enthält Click-and-Go-Kassette und Netzkabel.
Anzahl Rollen 8
Schlauchtyp Schläuche mit 2 Stoppern
Abmessungen (L x B x H) 12 x 6 x 5 in.
Elektrische Anforderungen 115 VAC, 50 Hz
Spannung 115 VAC