Learn More
Ismatec™ IPC digitale Peristaltikpumpe für herkömmliche Geschwindigkeiten, mit Click-'N-Go-Kartuschen
Artikelnummer. 11937825
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanäle:
8
16
Elektrische Anforderungen:
115 VAC, 50 Hz
230 V AC 50/60 Hz
Spannung:
115 VAC
230 VAC
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanäle Elektrische Anforderungen Spannung unitSize
11937825 8 230 V AC 50/60 Hz 230 VAC 1 Stück
11927845 16 115 VAC, 50 Hz 115 VAC 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11937825 Lieferant Ismatec™ Lieferanten-Nr. ISM931C
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Glatte, präzise, anwenderfreundliche Mehrkanalpumpe mit variabler Drehzahl.
  • Planetenantrieb für weniger Pulsation und längere Schlauchlebensdauer
  • Gleichmäßige Rotation und präziser Flüssigkeitsfluss durch acht SS-Rotoren
  • Einfache Wiederholbarkeit dank vierstelliger LED
  • Reproduzierbare Ergebnisse—dank anwenderfreundlichen automatischen Verschlusskartuschen
  • Steuerung über Tastatur, Computer oder Fernbedienung
Spezifikation
Genauigkeit Besser als ±1 %
Kanäle 8
Regelungsart Digitale variable Drehzahl
Flussrate 0,002 bis 44 ml/min
Motor Speed 0,4 bis 45 U/min
Enthält Click-and-Go-Kassette und Netzkabel.
Anzahl Rollen 8
Schlauchtyp Schläuche mit 2 Stoppern
Abmessungen (L x B x H) 9 x 6 x 5 in.
Elektrische Anforderungen 230 V AC 50/60 Hz
Spannung 230 VAC