Learn More
Cytiva IPG-Puffer
Erzeugen einer gleichmäßigeren Leitfähigkeit entlang des Immobiline™ DryStrip während der Fokussierung. IPG-Puffer von Cytiva sind ampholythaltige Puffer, die für die Verwendung mit Immobiline™ DryStrip-Gelen entwickelt wurden.
Marke: Cytiva 17-6004-40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00564kg
Beschreibung
- Hintergrundfärbung stellt kein Problem mehr dar
- Zur Verbesserung der Proteinlöslichkeit mit Immobiline DryStrip-Gelen verwenden
- Gewährleistet optimale Bedingungen für die IEF-Trennung
- Hohe Proben-Ladekapazität, verbesserte Auflösung und erhöht die Wahrscheinlichkeit, Proteine mit geringer Abundanz zu erkennen, wenn sie mit Immobiline DryStrip-Gelen verwendet werden
Bestellinformation
Lieferung in1 ml-Aliquoten Wasser; Immobiline Drystrip-Gele separat bestellen.
Spezifikation
Farblos bis hellgelb | |
3 bis 11 nichtlinear | |
Flüssig | |
1 ml |
Immobiline DryStrip Gels | |
IPG-Puffer | |
Verwendung für isoelektrische Fokussierungsfärbung in 2-D Elektrophorese, eliminiert Hintergrundfärbung, verbessert die Proteinlöslichkeit, sichert optimale Bedingungen für IEF-Trennung | |
2 bis 8 °C |