Beschreibung
- Hintergrundfärbung stellt kein Problem mehr dar
- Zur Verbesserung der Proteinlöslichkeit mit Immobiline DryStrip-Gelen verwenden
- Gewährleistet optimale Bedingungen für die IEF-Trennung
- Hohe Proben-Ladekapazität, verbesserte Auflösung und erhöht die Wahrscheinlichkeit, Proteine mit geringer Abundanz zu erkennen, wenn sie mit Immobiline DryStrip-Gelen verwendet werden
Bestellinformation
Lieferung in1 ml-Aliquoten Wasser; Immobiline Drystrip-Gele separat bestellen.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Immobiline DryStrip Gels |
| pH-Bereich | 3 bis 10 nichtlinear |
| Produkttyp | IPG-Puffer |
| Form | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | IEF, 2-D-Elektrophorese |
| Menge | 1 ml |
| Lagerungsbedingungen | 2 bis 8 °C |
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenhinweis
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
- UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.