Learn More
Cytiva IPG-Puffer
Artikelnummer. p-3667666 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
pH-Bereich:
3 bis 10 nichtlinear
3 bis 11 nichtlinear
3 bis 10
4 bis 7
6 bis 11
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 Stück
Artikelnummer. 10554565
Marke: Cytiva 17600178
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erzeugen einer gleichmäßigeren Leitfähigkeit entlang des Immobiline™ DryStrip während der Fokussierung. IPG-Puffer von Cytiva sind ampholythaltige Puffer, die für die Verwendung mit Immobiline™ DryStrip-Gelen entwickelt wurden.
  • Hintergrundfärbung stellt kein Problem mehr dar
  • Zur Verbesserung der Proteinlöslichkeit mit Immobiline DryStrip-Gelen verwenden
  • Gewährleistet optimale Bedingungen für die IEF-Trennung
  • Hohe Proben-Ladekapazität, verbesserte Auflösung und erhöht die Wahrscheinlichkeit, Proteine mit geringer Abundanz zu erkennen, wenn sie mit Immobiline DryStrip-Gelen verwendet werden
Bestellinformation
Lieferung in1 ml-Aliquoten Wasser; Immobiline Drystrip-Gele separat bestellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Farblos bis hellgelb
Zur Verwendung mit (Geräte) Immobiline DryStrip Gels
pH-Bereich 6 bis 11
Produkttyp IPG-Puffer
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) IEF, 2-D-Elektrophorese
Menge 1 ml
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C