Learn More
IPI 145, TRC
Artikelnummer. 30407180
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30407180 100 mg 100 Milligramm
30405650 10 mg -
30404850 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30407180 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI739400100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1201438-56-3
Summenformel C22 H17 Cl N6 O
Molekulargewicht (g/mol) 416.86
Synonym 1(2H)-Isoquinolinone, 8-chloro-2-phenyl-3-[(1S)-1-(9H-purin-6-ylamino)ethyl]-, 8-Chloro-2-phenyl-3-[(1S)-1-(9H-purin-6-ylamino)ethyl]-1(2H)-isoquinolinone, Copiktra, Duvelisib, INK 1197, IPI 145
IUPAC-Name 8-Chlor-2-Phenyl-3-[(1S)-1-(9H-Purin-6-ylamino)ethyl] Isoquinolin-1-on
SMILES C[C@H](Nc1ncnc2[nH]cnc12)C3=Cc4cccc(Cl)c4C(=O)N3c5ccccc5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material IPI 145
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H17ClN6O/c1-13(28-21-19-20(25-11-24-19)26-12-27-21)17-10-14-6-5-9-16(23)18(14)22(30)29(17)15-7-3-2-4-8-15/h2-13H,1H3,(H2,24,25,26,27,28)/t13-/m0/s1
Formelmasse 416.1152