Learn More
Invitrogen™ Ipilimumab Recombinant Monoclonal Antibody

Recombinant Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA558287
Beschreibung
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Ipilimumab (Yervoy) is a humanized monoclonal antibody that is approved by the U.S. Food and Drug Administration for the treatment of patients with unresectable or metastatic melanoma. Ipilimumab works to activate the immune system by targeting CTLA-4 (Cytotoxic T-lymphocyte protein 4), a negative regulator of cytotoxic T-lymphocyte activity. Ipilimumab binds to CTLA-4, blocking the inhibitory signal, which allows the cytotoxic T-lymphocytes to destroy the cancer cells.
Spezifikation
| Ipilimumab | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| BMS-734016; MDX-010; MDX-CTLA-4; Yervoy | |
| Protein A | |
| RUO | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay | |
| 1 mg/mL | |
| 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2 | |
| Human | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Lyophilized |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.