missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IPO-38 Antibody (SPM260) - IHC-Prediluted, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18197568 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
7 mL
Packungsgröße:
7 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18197568 7 mL 7 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18197568

Marke: Novus Biologicals NBP248276

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

IPO-38 Monoclonal specifically detects IPO-38 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IPO-38
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon SPM260
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 10mM PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Spleen cells of a patient with hairy cell leukemia
Reinigungsverfahren Protein L or PEG purified
Menge 7 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität Recognizes a protein of 14-16kDa, which is a novel nuclear antigen of proliferating cells. IPO-38 antigen is present in the nuclei of proliferating cells such as Hodgkin s disease and non-Hodgkin s lymphomas, different forms of leukemias, breast and colorectal carcinomas, and PHA-stimulated lymphocytes. It is not expressed in the cells of non-stimulated lymphocytes and granulocytes. IPO-38 can be a useful marker of cell proliferation during monitoring of tumor progression.
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C.
Form Purified
Isotype IgM κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.