Learn More
Invitrogen™ iPrep™ Card: gDNA Blood
Artikelnummer. 10499773
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Karte
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10499773 1 Karte 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10499773 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. IS10012
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
iPrep™ Karte: gDNA Blut
The iPrep™ Protocol Card is a flash, 512 KB memory card. Each iPrep™ Protocol card is pre-programmed with the purification protocol that directs the volume of reagents used and incubation time.
The following iPrep™ Protocol Cards are available from Invitrogen:
  • iPrep™ Forensic Card for use with the iPrep™ ChargeSwitch™ Forensic Kit and the iPRep™ ChageSwitch™ gDNA Buccal kit
  • iPrep™ Tissue Card for use with the iPrep ChargeSwitch™ Tissue Kit
  • iPrep™ Blood Card for use with the iPrep PureLink Blood kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Zur Verwendung mit (Geräte) iPrep™
Produktlinie iPrep
Menge 1 Karte
Versandbedingung Raumtemperatur