Learn More
Invitrogen™ iPrep™ Card: gDNA Tissue
Beschreibung
The iPrep™ Protocol Card is a flash, 512 KB memory card. Each iPrep™ Protocol card is pre-programmed with the purification protocol that directs the volume of reagents used and incubation time.
The following iPrep™ Protocol Cards are available from Invitrogen:
- iPrep™ Forensic Card for use with the iPrep™ ChargeSwitch™ Forensic Kit and the iPRep™ ChageSwitch™ gDNA Buccal kit
- iPrep™ Tissue Card for use with the iPrep ChargeSwitch™ Tissue Kit
- iPrep™ Blood Card for use with the iPrep PureLink Blood kit
Specifica
Specifica
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | iPrep™ |
| Produktlinie | iPrep |
| Menge | 1 Karte |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.