Learn More
Invitrogen™ iPrep™ Kassettengestell
Artikelnummer. 10033013
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Gestell
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10033013 1 Gestell 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10033013 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. IS10102
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Gestell aus Edelstahl mit Aluminiumlegierung zur Aufbewahrung der vorgefüllten Kassetten während der Reinigung
  • Das iPrep™ Kassettengestell ist ein Gestell aus Edelstahl mit einer Aluminiumlegierung, das die vorgefüllten Kassetten während der Reinigung hält.
  • Das Gestell ist so konzipiert, dass es in nur einer Ausrichtung auf die Plattform passt (mit Pfeil gekennzeichnet).
  • Die Abmessungen der Racks betragen 10,8 Zoll (L) x 5,5 Zoll (B) x 2,3 Zoll (T).
  • Jedes iPrep Gerät enthält 1 iPRep-Kassettengestell. Zusätzliche Gestelle können zur schnelleren Geräteeinrichtung bestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Zur Verwendung mit (Geräte) iPrep™
Produktlinie iPrep
Menge 1 Gestell
Versandbedingung Raumtemperatur