Learn More
Ipronidazole-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ipronidazole D3 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H11N3O2/c1-5(2)7-8-4-6(9(7)3)10(11)12/h4-5H,1-3H3/i3D3 |
| Formelmasse | 172.104 |