Learn More
Melford IPTG
Artikelnummer. 30018361
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018361 50 g 50 Gramm
30018359 25 g 25 Gramm
30018358 100 g 100 Gramm
30018360 5 g 5 Gramm
30018357 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30018361 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. I5600050.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
IPTG wird mit X-GAL kombiniert, um lac+-Kolonien oder -Zellen in einem kolorimetrischen Test nachzuweisen.
IPTG wird mit X-GAL kombiniert, um lac+-Kolonien oder -Zellen in einem kolorimetrischen Test nachzuweisen. Unterscheidet Rekombinanten (weiß) von Nicht-Rekombinanten (blau) bei Klonierungsstrategien mit Vektoren wie Lambda-11, M13mp 18 und 19, pUC18 und 19, pUR222, das das lacZ-Gen enthält.
Dioxanfrei
Wassergehalt: < 0,49 %
Spezifikation
CAS 367-93-1
Summenformel C9H18O5S
Menge 50 g